Merck
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
別名:
peppermint cyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
3261
Beilstein:
1859137
EC Number:
欧州評議会番号:
11044
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.095
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
SMILES記法
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent[1] and fragrance ingredient.[2]
生物化学的/生理学的作用
20 ppmで味覚を感じます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W326100-1KG:
W326100-5KG-K:
W326100-10KG-K:
W326100-VAR-K:
W326100-100G:
W326100-1KG-K:
W326100-10KG:
W326100-SAMPLE:
W326100-100G-K:
W326100-SAMPLE-K:
W326100-5KG:
W326100-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)