Merck
W322400
Sigma-Aldrich
2-フェニル-2-ブテナール、 cis および transの混合物
≥97%, FG
別名:
cocoa butenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(C6H5)CHO
CAS番号:
分子量:
146.19
FEMA番号:
3224
EC Number:
欧州評議会番号:
670
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.062
NACRES:
NA.21
官能:
cocoa; honey; musty; floral
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; honey; musty; floral
SMILES記法
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
InChI Key
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W322400-1KG:4548173907383
W322400-VAR:
W322400-25G:4548173907390
W322400-100G:4548173907376
W322400-SAMPLE:
W322400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)