Merck
W314803
Sigma-Aldrich
2-trans-4-cis-デカジエン酸エチル
≥80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
3148
Beilstein:
1724176
EC Number:
欧州評議会番号:
10574
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.260
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥80%
含む場合があります
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fatty; green; wine-like
SMILES記法
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChI Key
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
5 ppmで味覚があります。
その他情報
天然存在状況:リンゴ, ナシ, ブドウ, ナシのブランデ-, カリン。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W314803-250G:
W314803-SAMPLE:
W314803-250G-K:4548173318479
W314803-1KG:
W314803-BULK-K:
W314803-VAR-K:
W314803-SAMPLE-K:
W314803-100G:
W314803-5KG:
W314803-5KG-K:4548173318486
W314803-1KG-K:4548173318462
W314803-100G-K:4548173318455
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)