由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; meaty; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
InChI Key
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
アプリケーション
- Multispectral and Molecular Dynamics Study on the Impact of trans,trans-2,4-Decadienal and 4-hydroxy-2-nonenal on Myoglobin Redox Stability.: The study examines the effects of lipid oxidation products on protein stability, with significant implications for understanding oxidative stress and its impact on muscle foods (Qi et al., 2024).
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W313505-VAR-K:
W313505-BULK:
W313505-100G:
W313505-1KG:
W313505-SAMPLE:
W313505-100G-K:
W313505-1KG-K:
W313505-5KG-K:
W313505-BULK-K:
W313505-SAMPLE-K:
W313505-5KG:
アクティブなフィルタ