由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green
SMILES記法
CC(C)Cc1nccnc1C
InChI
1S/C9H14N2/c1-7(2)6-9-8(3)10-4-5-11-9/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChI Key
ZHMIODDNZRIENW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W313300-VAR-K:
W313300-SAMPLE:
W313300-25G:
W313300-1KG-K:
W313300-BULK-K:
W313300-100G-K:
W313300-25G-K:
W313300-SAMPLE-K:
W313300-100G:
W313300-1KG:
試験成績書(COA)