グレード
Kosher
natural
品質水準
屈折率
n20/D 1.482-1.485
bp
213-218 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
lilac
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W304514-BULK-K:
W304514-10KG-K:
W304514-SAMPLE:
W304514-25KG:
W304514-1KG:
W304514-VAR-K:
W304514-SAMPLE-K:
W304514-25KG-K:
W304514-1KG-K:
W304514-10KG:
試験成績書(COA)