Merck
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2935
EC Number:
欧州評議会番号:
267
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.041
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Taste at 20 ppm
その他情報
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W293504-BULK-K:
W293504-20KG-K:
W293504-9KG:
W293504-1KG:
W293504-20KG:
W293504-9KG-K:
W293504-VAR-K:
W293504-SAMPLE-K:
W293504-1KG-K:4548173974354
W293504-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)