Merck
W293318
Sigma-Aldrich
4-イソプロピルベンジルアルコール
≥97%, FG
別名:
クミンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
2933
EC Number:
欧州評議会番号:
88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.039
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy
SMILES記法
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W293318-SAMPLE-K:
W293318-1KG-K:4548173974286
W293318-100G-K:4548173974279
W293318-1KG:
W293318-VAR-K:
W293318-BULK-K:
W293318-SAMPLE:
W293318-5KG-K:
W293318-100G:
W293318-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with