由来生物
Citrus sinensis (L.) Osbeck
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D +97°, neat
品質
cold-pressed
由来
Brazil origin
屈折率
n20/D 1.473
bp
175 °C
密度
0.843 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W282537-SAMPLE:
W282537-VAR-K:
W282537-8KG-K:
W282537-20KG-K:
W282537-20KG:
W282537-1KG-K:
W282537-1KG:
W282537-8KG:
W282537-VAR:
W282537-SAMPLE-K:
W282537-BULK-K:
試験成績書(COA)