Merck
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
別名:
Benzyl isobutyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥66,000
¥66,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥66,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
176.25
FEMA番号:
2740
EC Number:
欧州評議会番号:
159
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.025
NACRES:
NA.21
¥66,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
300
400
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
不純物
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; spicy; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W274003-BULK-K:
W274003-VAR-K:
W274003-100G:
W274003-1KG-K:
W274003-BULK:
W274003-25G:
W274003-SAMPLE-K:
W274003-100G-K:
W274003-1G:
W274003-SAMPLE:
W274003-25G-K:
W274003-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)