Merck
W270504
Sigma-Aldrich
ヘプタン酸メチル
≥99%, FG
別名:
エナント酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOCH3
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2705
Beilstein:
1747147
EC Number:
欧州評議会番号:
368
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.096
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl heptanoate has been identified in pineapple, Hardy kiwifruit and salak fruit.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W270504-4KG:
W270504-9KG-K:4548173908809
W270504-1KG-K:4548173908786
W270504-SAMPLE:
W270504-4KG-K:4548173908793
W270504-VAR-K:
W270504-1KG:
W270504-BULK-K:
W270504-9KG:
W270504-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile constituents of salak (Salacca edulis Reinw.) fruit.
Wong KC & Tie DY.
Flavour and Fragrance Journal, 8(6), 321-324 (1993)
Effect of edible coating on volatile compounds of hardy kiwifruit during storage.
ACS Symp. Ser., 1035, 79?94-79?94 (2010)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in