Merck
W269440
Sigma-Aldrich
イソ酪酸メチル
natural, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
2694
Beilstein:
1740720
EC Number:
欧州評議会番号:
287
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.412
NACRES:
NA.21
グレード
Halal
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fruity; floral; sweet
SMILES記法
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChI Key
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W269440-1KG:
W269440-BULK:
W269440-5KG:
W269440-25KG:
W269440-VAR:
W269440-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)