Merck
W262577
Sigma-Aldrich
Distilled lemon oil
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2625
UNSPSCコード:
12164502
官能:
fresh; lemon; citrus
グレード:
Kosher
natural
由来生物:
Citrus limon (L.) Burm. F.
食物アレルゲン:
no known allergens
製品W262577は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
Citrus limon (L.) Burm. F.
品質水準
グレード
Kosher
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fresh; lemon; citrus
保管温度
2-8°C
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W262577-10KG-K:
W262577-VAR-K:
W262577-SAMPLE-K:
W262577-BULK-K:
W262577-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)