Merck
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
272.38
FEMA番号:
2516
EC Number:
欧州評議会番号:
231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.704
由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
含みます
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
不純物
~25% citronellyl phenylacetate
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
InChI Key
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W251607-SAMPLE-K:
W251607-1G:
W251607-BULK-K:
W251607-VAR-K:
W251607-1KG-K:4548173312064
W251607-100G-K:4548173312057
W251607-1KG:
W251607-5KG:
W251607-100G:
W251607-5KG-K:4548173312071
W251607-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)