Merck
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
別名:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O2
CAS番号:
分子量:
252.39
FEMA番号:
2515
EC Number:
欧州評議会番号:
317
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.067
NACRES:
NA.21
由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.462
密度
0.892 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
geranium; floral; fruity; waxy; rose
SMILES記法
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
InChI Key
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.0 °F - closed cup
引火点(℃)
93.33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251500-SAMPLE-K:
W251500-1KG-K:4548173371047
W251500-500G-K:4548173371054
W251500-VAR-K:
W251500-BULK-K:
W251500-100G-K:4548173371030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)