Merck
W312420
Sigma-Aldrich
バニリルアセトン
≥98%, natural (US), FG
別名:
ジンゲロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
194.23
FEMA番号:
3124
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.005
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
spicy; balsamic; vanilla
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W312420-500G-K:
W312420-VAR-K:
W312420-100G-K:
W312420-BULK-K:
W312420-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)