Merck
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
2431
EC Number:
欧州評議会番号:
2095
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.488
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W243108-VAR:
W243108-1KG:
W243108-100G:
W243108-SAMPLE:
W243108-5KG:
W243108-3.5KG:
W243108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)