Merck
W242500
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyl acetate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2425
EC Number:
欧州評議会番号:
215
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.025
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
SMILES記法
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
10 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W242500-BULK:
W242500-1KG:4548173969091
W242500-4KG:
W242500-100G:4548173969084
W242500-SAMPLE:
W242500-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)