Merck
W231606
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
≥95%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
212.33
FEMA番号:
2316
EC Number:
欧州評議会番号:
410
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.129
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; floral; fruity; citrus
SMILES記法
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI Key
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W231606-SAMPLE:
W231606-SAMPLE-K:
W231606-1KG-K:4548173968100
W231606-9KG:
W231606-1KG:
W231606-4KG:
W231606-BULK-K:
W231606-9KG-K:4548173968124
W231606-4KG-K:4548173968117
W231606-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)