Merck
W230405
Sigma-Aldrich
Citral diethyl acetal
≥93%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O2
CAS番号:
分子量:
226.36
FEMA番号:
2304
EC Number:
欧州評議会番号:
38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.004
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥93%
含む場合があります
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; lemon; citrus; waxy
SMILES記法
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
InChI Key
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230405-100G-K:4548173311999
W230405-SAMPLE:
W230405-SAMPLE-K:
W230405-VAR-K:
W230405-100G:
W230405-1KG:
W230405-1KG-K:4548173312002
W230405-4KG-K:4548173312019
W230405-BULK-K:
W230405-4KG:
試験成績書(COA)