Merck
W222305
Sigma-Aldrich
トリブチリン
97%, FG
別名:
グリセリルトリブチラート, 1,2,3-トリブチリルグリセリン, グリセリントリブチラート, トリブチリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
302.36
FEMA番号:
2223
Beilstein:
1714746
EC Number:
欧州評議会番号:
747
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.211
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; fatty; cheesy; waxy
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1903
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fatty; cheesy; waxy
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリブチリンは、主にバターに存在する短鎖トリアシルグリセロールです。 強力な抗がん特性を示します。
生物化学的/生理学的作用
30 ppmで味覚を感じます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.2 °F - closed cup
引火点(℃)
174 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W222305-5KG:
W222305-1KG:
W222305-BULK:
W222305-SAMPLE:
W222305-VAR:
W222305-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emulsion-based delivery systems for tributyrin, a potential colon cancer preventative agent.
Li Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(19), 9243-9249 (2009)
Renata de A B Assis et al.
Scientific reports, 7(1), 16133-16133 (2017-11-25)
The Xanthomonadaceae family consists of species of non-pathogenic and pathogenic γ-proteobacteria that infect different hosts, including humans and plants. In this study, we performed a comparative analysis using 69 fully sequenced genomes belonging to this family, with a focus on
Krzysztof Poszytek et al.
International journal of environmental research and public health, 15(7) (2018-07-18)
Sewage sludge is an abundant source of microorganisms that are metabolically active against numerous contaminants, and thus possibly useful in environmental biotechnologies. However, amongst the sewage sludge isolates, pathogenic bacteria can potentially be found, and such isolates should therefore be
Anna Berthold-Pluta et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(7) (2019-07-25)
The prevalence of Bacillus cereus in a total of 585 samples of food products (herbs and spices, breakfast cereals, pasta, rice, infant formulas, pasteurized milk, fresh acid and acid/rennet cheeses, mold cheeses and ripening rennet cheeses) marketed in Poland was
Co-production of butyrate methyl ester and triacetylglycerol from tributyrin and methyl acetate.
Battistel E, et al.
Applied Catalysis A: General, 394(1), 149-157 (2011)