Merck
W220701
Sigma-Aldrich
レブリン酸ブチル
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
2207
EC Number:
欧州評議会番号:
374
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.436
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
fruity
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W220701-1KG:
W220701-5KG:
W220701-SAMPLE:
W220701-VAR:
W220701-10KG:
W220701-BULK:
試験成績書(COA)