Merck
W214520
Sigma-Aldrich
ギ酸ベンジル
natural, 97%, FG
別名:
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
136.15
FEMA番号:
2145
Beilstein:
150-84-5
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.435
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI Key
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W214520-100G-K:
W214520-SAMPLE-K:
W214520-VAR-K:
W214520-1KG-K:
W214520-500G-K:
W214520-BULK-K:
試験成績書(COA)