Merck
W209000
Sigma-Aldrich
アンジェリカシードオイル
natural, FG
別名:
アンジェリカオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2090
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Angelica archangelica
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
フォーム
liquid
組成
Limonene, 2%
屈折率
n20/D 1.486
密度
0.850 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; pepper; sweet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
W209000-BULK-K:
W209000-25G-K:
W209000-SAMPLE-K:
W209000-VAR-K:
W209000-250G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)