Merck
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2068
EC Number:
欧州評議会番号:
497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.159
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; earthy; fruity
SMILES記法
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W206806-9KG:
W206806-1KG:
W206806-4KG-K:4548174002186
W206806-1KG-K:4548174002179
W206806-VAR-K:
W206806-VAR:
W206806-4KG:
W206806-BULK-K:
W206806-SAMPLE-K:
W206806-SAMPLE:
W206806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)