W204600
別名:
アーモンドエッセンシャルオイル, ビターアーモンドオイル
W204600-100G-K
¥16,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
W229105
桂皮油
63445
Almond oil from Prunus dulcis
W262528
Lemon oil
W229210
Cinnamon leaf oil
W299200
Rosemary oil
10521
Anise oil
Supelco
70905
パーム油
USP
1013206
Almond oil
P2144
落花生油
M6752
サリチル酸メチル
FGFragrance gradeHalalKoshernatural
300
follows IFRA guidelines
EU Regulation 1223/2009EU Regulation 1334/2008 & 178/2002FDA 21 CFR 117FDA 21 CFR 182.20
≥97%
liquid
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
tree nuts
benzaldehyde
almond; bitter
Chemistry & Biochemicals
Flavors & Fragrances
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
142.0 °F - closed cup
61.1 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第二石油類 危険等級III 非水溶性液体
W204600-BULK-K: W204600-VAR-K: W204600-500G-K: W204600-100G-K: W204600-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
09143
ベンズアルデヒド
B1334
418099