グレード
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
形状
liquid
濃度
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
密度
0.868 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
ethereal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200344-VAR:
W200344-16.5KG:
W200300-2KG:
W200344-BULK:
W200300-16.5KG:
W200300-VAR:
W200344-2KG:
W200344-16.5KG-K:
W200344-12KG:
W200300-BULK:
W200344-SAMPLE:
W200300-SAMPLE:
試験成績書(COA)