Merck
VBP00123
Sigma-Aldrich
6-Nitro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥95,900
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥95,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
196.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=[N+](C1=CC=C2C(NCCS2)=C1)[O-]
InChI
1S/C8H8N2O2S/c11-10(12)6-1-2-8-7(5-6)9-3-4-13-8/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI Key
VZTWUNMNDBPKKX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)