Merck
V1805
Sigma-Aldrich
4-ビニルビフェニル
別名:
4-フェニルスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
180.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
119-121 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
InChI Key
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V1805-1G:
V1805-10G:
V1805-BULK:
V1805-VAR:
試験成績書(COA)