安全性情報
THSX1190
ThalesNano X-Cube CatCart®触媒カートリッジシステム
Pd(II) EnCat® 30
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Nanotechnologiai Rt.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Nervous system
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
THSX1190-BULK:
THSX1190-VAR:
THSX1190-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)