Merck
TEM-LC300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Lacey Carbon Supported Copper Grid
size 300 mesh, box of 25
別名:
LACEY CARBON FILM CU 300# ULTRA THIN 25/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-LC300CUULは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 25
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultrathin Lacey Carbon (4-6 nm) Supported Grid: Copper Grid, 300 mesh. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)