Merck
TEM-G1500HHCU
Sigma-Aldrich
1500 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 15
別名:
HEXAGONAL MESH 1500#, 15/VIAL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-G1500HHCUは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
vial of 15
詳細
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh Grids: Copper Grid, 1500 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 16.5 μm, hole ~10.5μm, bar ~6μm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)