TEMFF150CU
TEM-FF150CU
別名:
FORMVAR FILM MESH CU 25/BX
1 of 7
Sigma-Aldrich
930318
Formvar Supported Copper Square Mesh
930245
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
930261
Millipore
AP408X105
グラスファイバーメンブレンフィルター、0.7 μm孔径
RAWG04700
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
AQFA8X105
石英メンブレンフィルター
B7554
モノクローナル抗c-Myc-抗体-ビオチン標識 マウス宿主抗体
box of 25
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Electronic Materials
Substrates & Electronic Components
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.