Merck
RAWG04700
Millipore
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径1.2 µm、格子入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
5%
white
屈折率
n/D 1.512
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:RAWG
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
RAWG04700:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samantha M Peneyra et al.
Zebrafish, 15(1), 63-72 (2017-10-20)
Pseudoloma neurophilia, a microsporidium that primarily infects neural tissues, is a common pathogen in laboratory zebrafish. The risk of parasite transmission with different spawning apparatuses and the effectiveness of disinfection are unknown. In this study, we spawned uninfected zebrafish with
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.