Merck
TEM-FCF300CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25
別名:
Formvar/Carbon 300 Mesh, Copper, 25pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
物質
copper grid
formvar/carbon film
詳細
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
包装
box of 25
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)