Merck
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-75965-01は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 1 ea
詳細
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)