Merck
TEM-3752
Sigma-Aldrich
HPM100 Leica adaptor for High Pressure Freezing with CryoCapsule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
詳細
Adaptor that loads CryoCapsule, and allow High Pressure Freezing Using HPM100 machine for correlative light and electron microscopy (CLEM). For step-by-step usage please see: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128010754000124
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)