Merck
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-テトラクロロ-3-ニトロベンゼン
99%
別名:
Tecnazene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl4NO2
CAS番号:
分子量:
260.89
Beilstein:
1973805
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI Key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7802-BULK:
T7802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)