Merck
T35475
Sigma-Aldrich
o-トリジン
technical grade
別名:
3,3′-ジメチルベンジジン, 4,4′-ビアニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
CAS番号:
分子量:
212.29
Beilstein:
2210640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
金および水中の遊離塩素に対する高感度な呈色試薬です。
警告
発がん性を有すると考えられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T35475-250G:4548173229515
T35475-BULK:
T35475-100G:4548173229522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)