Merck
T342173
Sigma-Aldrich
RoNHC-H
別名:
(5aR,10bS)-2-(2,6-difluorophenyl)-5a,10b-dihydro-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14BF6N3O
分子量:
413.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
形状
solid
品質水準
SMILES記法
FC1=CC=CC(F)=C1[N+]2=CN([C@@H](C(C=CC=C3)=C3C4)[C@@H]4OC5)C5=N2.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C18H14F2N3O.BF4/c19-13-6-3-7-14(20)18(13)23-10-22-16(21-23)9-24-15-8-11-4-1-2-5-12(11)17(15)22;2-1(3,4)5/h1-7,10,15,17H,8-9H2;/q+1;-1/t15-,17+;/m1./s1
InChI Key
YHHADKKGPWGSKB-KALLACGZSA-N
アプリケーション
Organocatalyst for the asymmetric synthesis of alpha-fluoro, deuterio, and chloro carboxylic acids.
N-Heterocyclic Carbene Catalyzed Asymmetric Hydration: Direct Synthesis of α-Protio and α-Deuterio α-Chloro and α-Fluoro Carboxylic Acids
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
T342173-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Rovis group is interested in a broad scope of catalytic reactions and employs both metal and non-metal catalysts to achieve them.