アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
InChI Key
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.
- 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.
- 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T31003-5G:
T31003-VAR:
T31003-100G:
T31003-500G:
T31003-BULK:
試験成績書(COA)