Merck
SYX00112
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)thiazole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H31NS2Sn
CAS番号:
分子量:
420.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(SC)s1
InChI
1S/C4H4NS2.3C4H9.Sn/c1-6-4-5-2-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
DEJBNAXALAZNEF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SYX00112-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)