Merck
SYNF484000
Synthware solvent transfer/storage flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F484000, Straus flask, receiver flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F484000
キャパシティ
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.