Merck
SYNT120800
Synthware T-shaped connecting tube
hose connections 8 mm O.D.
別名:
Synthware T120800, T shape tube connector
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,691
¥2,691
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,691
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥2,691
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware T120800
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware T-shaped connecting tube is designed for use with flexible tubes and/or hoses.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)