Merck
SYNS221530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, Plug Size: 15.2/30
別名:
Synthware S221530, 3-way stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,434
¥8,434
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,434
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥8,434
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S221530
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
replacement stopcock plugs
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)