Merck
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
別名:
Synthware S191125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S191125
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.