Merck
SYNM490042
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: left-right, stopcock size 2 mm
別名:
Synthware M490042, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥59,490
¥59,490
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥59,490
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥59,490
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 4
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M490042
栓サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)