Merck
SYNA682440
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A682440, adapter, flushing adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,690
¥19,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,690
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥19,690
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A682440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)