Merck
SYNM181005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left, Rear-right
別名:
Synthware M181005, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,500
¥148,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,500
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥148,500
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 5
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M181005
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mmO.D. with front-left and rear-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)