Merck
SYNF752450C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: coarse
別名:
Synthware F752450C, fritted glass funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,410
¥10,410
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,410
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
¥10,410
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F752450C
ディスク直径
24 mm
フィルタ直径
24 mm
プレート外径
50 mm
ポアサイズ
40-60 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
O.D. of disc is 24 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)